Learn More
Metacloridina, LoGiCal
Código de producto. 30457545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30457545 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457545 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3141.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metachloridine
CAS 565-36-6
Nombres de analitos o componentes Metachloridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 Cl N4 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 3-amino-N-(5-chloro-2-pyrimidinyl)-, Metanilamide, N1-(5-chloro-2-pyrimidinyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(m-Aminobenzenesulfonamido)-5-chloropyrimidine, 2-Metanilamido-5-chloropyrimidine, Metachloridine, NSC 34646, SN 11437
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-18(16,17)9-3-1-2-8(12)4-9/h1-6H,12H2,(H,13,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ncc(Cl)cn2
Nombre IUPAC 3-amino-N-(5-cloropirimidin-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 284.72
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0135 g/mol