Learn More
Clorhidrato de metabutetamina, LoGiCal
Código de producto. 30457508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30457508 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457508 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3129.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metabutethamine Hydrochloride
CAS 553-58-2
Nombres de analitos o componentes Metabutethamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metabutethamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(2)9-15-6-7-17-13(16)11-4-3-5-12(14)8-11;/h3-5,8,10,15H,6-7,9,14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)CNCCOC(=O)c1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropilamino)etilo 3-aminobenzoato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 272.77
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1292 g/mol