Learn More
Trifenilfosfato en metiltertbutiléter 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996013 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12996013 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996013 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphate (Triphenyl phosphate) 
Envase Ampolla
CAS 115-86-6
Fórmula molecular C18H15O4P
Concentración 500 μg/mL
Número MDL MFCD00003031
Clave InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35033