Learn More
Triphenylphosphate in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12990344 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12990344 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12990344 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P857240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphate
Envase Ampolla
CAS 115-86-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular C18H15O4P
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00003031
Clave InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35033