Learn More
Trifenilfosfato en acetato de etilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12910354 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12910354 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12910354 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P857260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphate
Envase Ampolla
CAS 115-86-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular C18H15O4P
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00003031
Clave InChI XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fosfato de trifenilo
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Peso molecular (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35033
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1 ML Metabolite Triphenylphosphate in Ethyl Acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl Acetate, Triphenyl phosphate