Learn More
Tribufos en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12916023 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12916023 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12916023 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tribufos (DEF)
Envase Ampolla
CAS 78-48-8
Fórmula molecular C12H27OPS3
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI ZOKXUAHZSKEQSS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Nombre IUPAC 1-bis(butilsulfanil)fosforilsulfanilbutano
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 314.501
PubChem CID 5125
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:38737