Learn More
Trans-1,2-dicloroeteno en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12985384 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12985384 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12985384 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P818760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Dichloroethene
Envase Ampolla(s)
CAS 156-60-5
Fórmula molecular C2H2Cl2
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00062942
Clave InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
SMILES Cl\C=C\Cl
Nombre IUPAC (1E)-1,2-dicloroeteno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 96.94
PubChem CID 638186
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:29027