Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toxaphene |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 8001-35-2 |
| Concentración | 2500 μg/mL |
| Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Cantidad | 1 mL |