Learn More
tert-Butil-4-hidroxianisol (mezcla de 2 y 3 en metanol) 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12966913 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12966913 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12966913 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P878720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Envase Ampolla
CAS 25013-16-5
Nombres de analitos o componentes tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol)
Fórmula molecular C11H16O2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Elemento tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol)
Nombre IUPAC 2-tert-butil-4-metoxifenol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 180.247
PubChem CID 8456
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:76358
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-i)100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .