Learn More
Terbumeton-desetilo en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12980114 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12980114 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12980114 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P852740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbumeton-desethyl
Envase Ampolla
CAS 30125-64-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C8H15N5O
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI HSYISQLUXXBNFW-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)OC
Nombre IUPAC 2-N-tert-butilo-6-metoxi-1,3,5-triazina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 197.242
PubChem CID 185719
Cantidad 1 mL