Learn More
TBTC en DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12900264 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12900264 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12900264 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P855370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TBTC
Envase Ampolla
CAS 1461-22-9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C12H27ClSn
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Nombre IUPAC tributil(cloro)estannano
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 325.508
PubChem CID 15096
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:79734