Learn More
Ácido saliciílico en isopropanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996083 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12996083 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996083 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F116061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saliciylic acid
Envase Ampolla
CAS 69-72-7
Fórmula molecular C7H6O3
Concentración 2000 μg/mL
Número MDL MFCD00002439
Clave InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibenzoico
Solvent or Matrix Isopropanol (2-propanol)
Peso molecular (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:16914