Learn More
Quintozeno en acetato de etilo 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12966023 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12966023 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12966023 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quintozene (Pentachloronitrobenzene) 
Envase Ampolla
CAS 82-68-8
Fórmula molecular C6Cl5NO2
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1230
Clave InChI LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-nitrobenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34908