Learn More
Pyrimethanil in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996533 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12996533 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996533 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P850750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrimethanil
Envase Ampolla
CAS 53112-28-0
Forma física Líquido
Fórmula molecular C12H13N3
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)NC2=CC=CC=C2)C
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-N-fenilpirimidina-2-amina
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 199.257
PubChem CID 91650
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:8674