Learn More
Pyrene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906513 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12906513 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906513 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P850300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrene
Envase Ampolla
CAS 129-00-0
Forma física Líquido
Fórmula molecular C16H10
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Nombre IUPAC pireno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 202.256
PubChem CID 31423
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:39106