missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piraflufen-etil en ciclohexano 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Código de producto. 12936883 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12936883 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12936883 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P878350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.

Especificaciones

Envase Ampolla
CAS 129630-19-9
Nombres de analitos o componentes Pyraflufen-ethyl in Cyclohexane
Fórmula molecular C15H13Cl2F3N2O4
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD07363861
Clave InChI APTZNLHMIGJTEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)COC1=CC(C2=NN(C)C(OC(F)F)=C2Cl)=C(F)C=C1Cl
Elemento Pyraflufen-ethyle
Nombre IUPAC etilo 2-[2-cloro-5-[4-cloro-5-(difluorometoxi)-1-metilpirazol-3-il]-4-fluorofenoxi]acetato
Solvent or Matrix Cyclohexane
Peso molecular (g/mol) 413.17
PubChem CID 182951
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:81828
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Pyraflufen-ethyl 10ug/ml in cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.