Learn More
Propizamida en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12966493 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12966493 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12966493 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P850060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyzamide
Envase Ampolla
CAS 23950-58-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C12H11Cl2NO
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1230
Clave InChI PHNUZKMIPFFYSO-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CC(C)(C#C)NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-N-(2-metilbut-3-en-2-il)benzamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 256.126
PubChem CID 32154
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34935
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Propyzamide,3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamide 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .