Learn More
Propetamphos en acetonitrilo 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12976473 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12976473 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12976473 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P849750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propetamphos
Envase Ampolla
CAS 31218-83-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C10H20NO4PS
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI BZNDWPRGXNILMS-VQHVLOKHSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCNP(=S)(OC)OC(=CC(=O)OC(C)C)C
Nombre IUPAC (E)-3-[etilamino(metoxi)fosfinotioil]oxibut-2-enoato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 281.307
PubChem CID 5372405
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:38864
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate,isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate,Propetamphos 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .