Learn More
Clorhidrato de propamocarb en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986453 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12986453 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986453 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P849350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propamocarb hydrochlorid
Envase Ampolla
CAS 25606-41-1
Forma física Líquido
Fórmula molecular C9H21ClN2O2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
Nombre IUPAC propil N-[3-(dimetilamino)propil]carbamato;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 224.729
PubChem CID 15575641
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81735