Learn More
Procymidone in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906443 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12906443 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906443 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P849000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Procymidone
Envase Ampolla
CAS 32809-16-8
Forma física Líquido
Fórmula molecular C13H11Cl2NO2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC12CC1(C(=O)N(C2=O)C3=CC(=CC(=C3)Cl)Cl)C
Nombre IUPAC 3-(3,5-diclorofenil)-1,5-dimetil-3-azabiciclo[3.1.0]hexano-2,4-diona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 284.136
PubChem CID 36242
Cantidad 1 mL