Learn More
Picloram en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12946413 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12946413 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12946413 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P848520
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picloram
Envase Ampolla
CAS 2-1-1918
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H3Cl3N2O2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
Nombre IUPAC 4-Amino-3,5,6-tricloropiridina-2-ácido carboxílico
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 241.45
PubChem CID 15965
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34922