Learn More
Forato-sulfona en n-hexano 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996114 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12996114 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996114 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P877850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phorate Sulfone
Envase Ampolla
CAS 2588-04-7
Concentration or Composition Notes 1 ml de forato-sulfona en 100 μg/ml de n-hexano
Fórmula molecular C7H17O4PS3
Concentración 100 μg/mL in n-Hexane
Número UN 1208
Clave InChI YVPSNUIHHFTTRL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución de un solo componente
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
Nombre IUPAC dietoxi-(etilsulfonilmetilsulfanil)-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix n-Hexane
Peso molecular (g/mol) 292.36
PubChem CID 17425
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml Phorate-sulfone in n-Hexane (P877850)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .