Learn More
Fentoato en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12966114 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12966114 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12966114 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P877820
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Ampolla
CAS 2597-03-7
Nombres de analitos o componentes Phenthoate
Fórmula molecular C12H17O4PS2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N
Tipo Solución estándar de un solo componente
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)SP(=S)(OC)OC
Elemento Phenthoate
Nombre IUPAC etilo 2-dimetoxifosfinotioilsulfanilo-2-fenilacetato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 320.36
PubChem CID 17435
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34917