Learn More
Metabolite Phenanthrene D10 in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906383 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12906383 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906383 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P847830
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene D10
Envase Ampolla
CAS 1517-22-2
Fórmula molecular C14H10
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC=CC=C32
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriofenantreno
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 188.295
PubChem CID 519070
Cantidad 1 mL