Learn More
Metabolite Pentafluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996343 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12996343 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996343 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P847210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenol
Envase Ampolla
CAS 771-61-9
Fórmula molecular C6HF5O
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00002156
Número UN 1230
Clave InChI XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC pentafluorophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 184.07
PubChem CID 13041
Cantidad 1 mL