Learn More
Pentacloroanisol en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12996323 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12996323 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12996323 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P846720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachloroanisole
Envase Ampolla
CAS 1825-21-4
Fórmula molecular C7H3Cl5O
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI BBABSCYTNHOKOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-metoxibenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 280.35
PubChem CID 15767
Cantidad 1 mL