Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PCB 77 |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 32598-13-3 |
| Fórmula molecular | C12H6Cl4 |
| Concentración | 10 μg/mL |
| Número UN | 1208 |
| Clave InChI | UQMGJOKDKOLIDP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-4-(3,4-diclorofenil)benceno |
| Solvent or Matrix | n-Hexane |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Standard solution PCB 77 10ug/ml in n-hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P331-NO provocar el vómito.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .