Learn More
PCB 209 en metiltertbutiléter 5000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12966143 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12966143 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12966143 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F120141
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB 209
Envase Ampolla
CAS 2051-24-3
Fórmula molecular C12Cl10
Concentración 5000 μg/mL
Clave InChI ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C(=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-(2,3,4,5,6-pentaclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 498.632
PubChem CID 16318
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34666