Learn More
p-Terfenilo D14 en DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12956043 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12956043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12956043 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Terphenyl D14 
Envase Ampolla
CAS 1718-51-0
Fórmula molecular C18H14
Concentración 500 μg/mL
Clave InChI XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenil]benceno
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 244.395
PubChem CID 123128
Cantidad 1 mL