Learn More
Metabolite Oxadixyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12992744 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12992744 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12992744 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P835960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxadixyl
Envase Ampolla(s)
CAS 77732-09-3
Fórmula molecular C14H18N2O4
Concentración 100mu;g/mL
Número MDL MFCD00145052
Clave InChI UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-metoxi-N-(2-oxo-1,3-oxazolidina-3-il)acetamida
Solvent or Matrix Iso-octane
Peso molecular (g/mol) 278.31
PubChem CID 53735
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81937