Learn More
O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzil) hidroxil-amino clorhidrato en agua 15 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12976053 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12976053 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12976053 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114821
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PFBHA
Envase Ampolla
CAS 57981-02-9
Fórmula molecular C7H5ClF5NO
Concentración 15 μg/mL
Número MDL MFCD00012953
Clave InChI HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC Cloruro de hidrógeno O-[(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metil]hidroxilamina
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 249.57
PubChem CID 122307
Cantidad 10 mL