Learn More
Metabolite methrine (Cypermethrine) in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12942584 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12942584 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12942584 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P814390
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alphamethrine
Envase Ampolla(s)
CAS 67375-30-8
Fórmula molecular C22H19Cl2NO3
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI KAATUXNTWXVJKI-FDYSRKEFSA-N
SMILES CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(Cl)Cl)C
Nombre IUPAC [(R)-ciano-(3-fenoxifenil)metil] 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 416.298
PubChem CID 12617365
Cantidad 10 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution methrine (_-Cypermethrine) 10ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .