Learn More
Metabolite Methoxychlor (DMTD) in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12939943 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12939943 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12939943 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P832200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxychlor (DMDT)
Envase Ampolla(s)
CAS 72-43-5
Fórmula molecular C16H15Cl3O2
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1230
Clave InChI IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-Metoxi-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-metoxifenil)etil]benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 345.644
PubChem CID 4115
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:6842
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Methoxychlor (DMDT) 10ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .