Learn More
Metamitron en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12979903 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12979903 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12979903 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P831400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamitron
Envase Ampolla(s)
CAS 41394-05-2
Fórmula molecular C10H10N4O
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazina-5-ona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 202.217
PubChem CID 38854
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:6791