Learn More
Metabolite Metamitron in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Product Code. 12969903 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
12969903 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12969903 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P831390
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Metamitron
Envase Ampolla(s)
CAS 41394-05-2
Fórmula molecular C10H10N4O
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazina-5-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 202.217
PubChem CID 38854
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:6791
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Metamitron 100ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .