Learn More
Mecoprop D3 en acetona 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12939893 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12939893 10 ml Ampolla 1 ml
1 options
Código de producto. 12939893 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P831020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mecoprop D3
Envase Ampolla
Cantidad 10 ml
CAS 352431-15-3
Fórmula molecular C10H11ClO3
Número UN 1090
Sinónimo mecoprop-d3, 2-4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy propanoic acid, mechlorprop-d3, isocarnox-d3, compitox-d3, rankotex-d3, morogal-d3, okultin mp-d3, celatox cmpp-d3, anicon b-d3
Clave InChI WNTGYJSOUMFZEP-QGZYMEECSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-cloro-2,3,5-trideuterio-6-metilfenoxi) propanoico
Peso molecular (g/mol) 217.663
PubChem CID 45039684
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Mecoprop D3 100ug/ml in acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .