Learn More
Isoproturon D6 en n-nonano 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12919853 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12919853 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12919853 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P829860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoproturon D6
Envase Ampolla(s)
CAS 217487-17-7
Fórmula molecular C12H18N2O
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI PUIYMUZLKQOUOZ-LIJFRPJRSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N(C)C
Nombre IUPAC 3-(4-propan-2-ilfenilo)-1,1-bis(trideuteriometil)urea
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 212.326
PubChem CID 16212190
Cantidad 1 mL