Learn More
Isoprocarb in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12967043 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12967043 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12967043 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P880120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Ampolla
CAS 99675-03-3
Nombres de analitos o componentes Isofenphos-methyl
Fórmula molecular C14H22NO4PS
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI IXTOWLKEARFCCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NP(=S)(OC)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC(C)C
Elemento Isofenphos-methyl
Nombre IUPAC propan-2-il 2-[metoxi-(propan-2-ilamino)fosfinotioil]oxibenzoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 331.367
PubChem CID 127394
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Isoprocarb,2-isopropylphenyl N-methylcarbamate 10ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .