Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Indeno(1,2,3-c,d)pyrene |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 193-39-5 |
| Fórmula molecular | C22H12 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Peso molecular (g/mol) | 276.338 |
| PubChem CID | 9131 |
| Mostrar más |