Learn More
Indeno(1,2,3-c,d)pireno en DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12909823 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12909823 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12909823 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P829280
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indeno(1,2,3-c,d)pyrene
Envase Ampolla(s)
CAS 193-39-5
Fórmula molecular C22H12
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 276.338
PubChem CID 9131
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:82335