Learn More
Hexaclorociclohexano (mezcla de isómeros), en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12955994 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12955994 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12955994 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P876510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexachlorocyclohexane (mix of isomers)
Envase Ampolla(s)
CAS 608-73-1
Fórmula molecular C6H6Cl6
Concentración 100mu;g/mL
Clave InChI JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 290.814
PubChem CID 727
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:24536