Learn More
Heptacloro-exo-epóxido en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12926853 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12926853 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12926853 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P827990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptachlor-exo-epoxide
Envase Ampolla(s)
CAS 1024-57-3
Fórmula molecular C10H5Cl7O
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N
SMILES C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 389.299
PubChem CID 94865622
Cantidad 10 mL