Learn More
Glifosato en agua 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986043 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12986043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986043 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F114201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate
Envase Ampolla
CAS 1071-83-6
Fórmula molecular C3H8NO5P
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00055350
Clave InChI XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES OC(=O)CNCP(O)(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(fosfonometilamino)acético
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:27744