Learn More
Metabolite Flurochloridone in Acetone 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986783 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12986783 10 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986783 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P826640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurochloridone
Envase Ampolla(s)
CAS 61213-25-0
Fórmula molecular C12H10Cl2F3NO
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00144317
Número UN 1090
Clave InChI OQZCSNDVOWYALR-UHFFFAOYNA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N1CC(CCl)C(Cl)C1=O
Nombre IUPAC 3-cloro-4-(clorometilo)-1-[3-(trifluorometilo)fenil]pirrolidina-2-ona
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 312.11
PubChem CID 91677
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:5131
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Flurochloridone 100ug/ml in acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .