Learn More
Fluoranteno en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12956763 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12956763 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12956763 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P826190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluoranthene
Envase Ampolla(s)
CAS 206-44-0
Fórmula molecular C16H10
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00001184
Clave InChI GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Nombre IUPAC fluoranteno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 202.26
PubChem CID 9154
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:33083