Learn More
Metabolite Ethofumesate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12956673 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12956673 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12956673 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P824250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethofumesate
Envase Ampolla(s)
CAS 26225-79-6
Fórmula molecular C13H18O5S
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00055321
Clave InChI IRCMYGHHKLLGHV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC1OC2=CC=C(OS(C)(=O)=O)C=C2C1(C)C
Nombre IUPAC 2-etoxi-3,3-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il metanosulfonato
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 286.34
PubChem CID 33360
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:83768