Learn More
Etanol en agua 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12906663 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12906663 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12906663 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P823960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Envase Ampolla(s)
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Concentración 10 μg/mL
Número UN 1145
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nombre IUPAC etanol
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:16236