Learn More
Endrina cetona en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12976013 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12976013 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12976013 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endrin ketone
Envase Ampolla
CAS 53494-70-5
Fórmula molecular C12H8Cl6O
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI IZHZFAQWVKBTSL-DNZAWBEXSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1C2C3C4C1C(=O)C2C5(C3(C(C4(C5Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 380.895
PubChem CID 131880538
Cantidad 1 mL