Learn More
Metabolite Endosulfan-total (sulfate) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12936633 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12936633 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936633 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P823450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endosulfan-total (sulfate)
Envase Ampolla(s)
CAS 1031-07-8
Fórmula molecular C9H6Cl6O4S
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
SMILES C1C2C(COS(=O)(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 422.903
PubChem CID 71312398
Cantidad 1 mL