Learn More
Metabolite Endosulfan in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12986623 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12986623 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12986623 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P823380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endosulfan (alpha and beta)
Envase Ampolla(s)
CAS 115-29-7
Fórmula molecular C9H6Cl6O3S
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI RDYMFSUJUZBWLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 406.904
PubChem CID 3224
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:4791